Learn More
4-Aminostyren, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382657 5 g 5 Gramm
11372657 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11845.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119.167 g/mol
4-Aminostyrene undergoes graft copolymerization with poly(tetrafluoroethylene) (PTFE)1 and Si surface,2 followed by oxidative copolymerization with aniline. Thus, it renders PTFE and Si surface conductive.1 4-VAn is coupled with hydrogen terminated Si surfaces for electroless metal and synthetic metal deposition.3 Palladium(II) schiff base complexes derived from Allylamine and vinylaniline has been reported.4 It also acts as a second surfactant for coating nanomagnetic particles.5 It is used in functionalization of single-walled carbon nanotube through solvent free functionalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminostyrol wird mit Poly(Tetrafluorethylen) (PTFE)1 und Si-Oberfläche pfropfcopolymerisiert,2, gefolgt von einer oxidativen Copolymerisierung mit Anilin. So macht es PTFE und die Si-Oberfläche leitfähig.1 4-VAn ist mit wasserstoffterminierten Si-Oberflächen für elektroloses Metall und synthetische Metallabscheidung verbunden.3 Palladium(II)-Schiff-Base-Komplexe, die aus Allamin und Vinylanilin abgeleitet wurden, wurden gemeldet.4 Es dient auch als zweites Tensid zur Beschichtung nanomagnetischer Partikel.5 Es wird bei der Funktionalisierung von einwandigen Kohlenstoffnanotuben durch lösungsmittelfreie Funktionalisierung genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Aceton und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1520-21-4
Summenformel C8H9N
Molekulargewicht (g/mol) 119.167
MDL-Nummer MFCD00015329
InChI-Schlüssel LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73700
IUPAC-Name 4-ethenylanilin
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminostyrene
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 23°C to 24°C
Dichte 1.014
Siedepunkt 92°C to 94°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.6285
Menge 5 g
Beilstein 2204173
Synonym 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,acetone and methanol.
Formelmasse 119.17
Reinheit (%) 97%