Learn More
4-Aminosalicylsäure, TRC
Artikelnummer. 30012686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012686 5 g 5 Gramm
30009954 10 g 10 Gramm
17980685 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012686 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6292205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-49-6
Summenformel C7 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Synonym Salicylic acid, 4-amino- (8CI), 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-4-carboxyaniline, 4-ASA, 4-Aminosalicylic acid, 4-Carboxy-3-hydroxyaniline, Amino-PAS, Apacil, Apas, Deapasil, Entepas, Euteropas, Gabbropas, Monopass, NSC 2083, NSC 211698, Osacyl, PAS, PAS (acid), PASK, Pamacyl, Pamisyl, Para-Pas, Para-aminosalicylic acid, Paramycin, Parasal, Parasalicil, Parasalindon, Pasa, Pasalon, Pasara, Pasem, Paser, Pasmed, Pasnodia, Pasolac, Propasa, Rezipas, Sanipirol-4, p-Aminosalicylic acid
IUPAC-Name 4-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminosalicylic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formelmasse 153.0426
Reinheit (%) >95%