Learn More
4-Aminopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403677
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15403677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27367.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 591-54-8 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
4-Aminopyrimidine has been used in the preparation of 1:4-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidine hydriodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminopyrimidin wird zur Herstellung von 1:4-Dihydro-4-Imino-1-Methylpyrimidin-Hydriodid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-54-8
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.105
MDL-Nummer MFCD00006112
InChI-Schlüssel OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
PubChem CID 68958
ChEBI CHEBI:38616
IUPAC-Name Pyrimidin-4-Amin
SMILES C1=CN=CN=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyrimidine
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 95.11
Reinheit (%) 98%