Learn More
4-Aminopyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457557 250 mg 250 Milligramm
15447557 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35706.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Aminopyrimidin-5-Carboxaldehyd wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16357-83-8
Summenformel C5H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 123.115
MDL-Nummer MFCD09991893
InChI-Schlüssel PDZKNPQAPGGAFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-aminopyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-amino-5-formylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino, ambkkkkk712, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,4-amino, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-8ci,9ci
PubChem CID 11228787
IUPAC-Name 4-Aminopyrimidin-5-carbaldehyd
SMILES C1=C(C(=NC=N1)N)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 192°C to 200°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 97%