Learn More
4-Aminpyrimidin-5-carbonitril, 97 %
Artikelnummer. 11345847
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345847 5 g 5 Gramm
11490590 0.25 g 0.25 Gramm
11335847 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043627.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16357-69-0
Summenformel C5H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 120.12
MDL-Nummer MFCD00054552
InChI-Schlüssel JAIYUIOGVNRXEW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737208
IUPAC-Name 4-Aminopyrimidin-5-Carbonitril
SMILES NC1=NC=NC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
Schmelzpunkt 255°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-amino-5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-5-cyanopyrimidine, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino, pubchem6999, acmc-1busu, 5-pyrimidinecarbonitrile,4-amino, 4-imino-5-cyano-3,4-dihydropyrimidine, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-6ci,7ci,8ci,9ci
Formelmasse 120.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver