Learn More
4-Aminopyrimidin-2(1H)-on (Cytosin), Mikromol™
Artikelnummer. 17934156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17934156 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17934156 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0749.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Aminopyrimidin-2(1H)-on (Cytosin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytosine
CAS 71-30-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cytosine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H5 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one, Gemcitabine Hydrochloride Imp. A (EP), Gemcitabine Imp. A (EP), Lamivudine Imp. E (EP), Cytosine, GR 93089X, Lamivudine related, Cytosine (GR93089X), Cytarabine Impurity C, Gemcitabine Hydrochloride Impurity A, Lamivudine Impurity E, Gemcitabine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1
IUPAC-Name 4-Amino-1H-pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
Menge 25 mg
Formelmasse 111,0433 g/mol