Learn More
4-Aminopyridine, 99+%, Thermo Scientific™
A potassium channel blocker
65.10 CHF - 179.58 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 504-24-5
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.117
MDL-Nummer MFCD00006439
InChI-Schlüssel NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC-Name pyridin-4-amine
SMILES C1=CN=CC=C1N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15434069
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61470.14
25g
65.10 CHF
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15444069
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61470.22
100g
179.58 CHF
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
504-24-5
94.117
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
1727
pyridin-4-amine
C5H6N2
MFCD00006439
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
CHEBI:34385
C1=CN=CC=C1N
Spezifikation
4-Aminopyridine
1.26
164°C (327°F)
C5H6N2
UN2671
14,3933
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
pyridin-4-amine
1727
94.12
504-24-5
273°C to 274°C
Unpleasant
MFCD00006439
105782
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
C1=CN=CC=C1N
94.117
CHEBI:34385
≥99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300-H311-H315-H319-H335
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H300-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: AMINOPYRIDINES
missing translation for 'einecsNumber' : 207-987-9
missing translation for 'rtecsNumber' : US1750000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures