Learn More
4-Aminopyridin,∽ 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493181 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493181 5 g
11403191 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493181 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215036605
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 504-24-5
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.117
InChI-Schlüssel NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC-Name Pyridin-4-Amin
SMILES C1=CN=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyridine
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich ∽98%
Menge 5 g
Formelmasse 94.13
Physikalische Form Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.