Learn More
4-Aminopyridin-3-Carboxaldehyd, tech. 85 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434400
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
11434400 1 g 1 Gramm
11444400 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11434400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50028.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42373-30-8
Summenformel C6H7N2O
Molekulargewicht (g/mol) 123.13
MDL-Nummer MFCD04038972
InChI-Schlüssel GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
PubChem CID 2761033
IUPAC-Name 4-Aminopyridin-3-Carbaldehyd
SMILES NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.