Learn More
4-Aminophthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488906
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11488906 5 g 5 Gramm
11498906 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11488906 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17051.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 3676-85-5 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3676-85-5
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00041854
InChI-Schlüssel PXRKCOCTEMYUEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalimide, 5-aminoisoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino, 5-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino-isoindole-1,3-dione, phthalimide, 4-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 5-aminophthalimide
PubChem CID 72915
IUPAC-Name 5-Aminoisoindol-1,3-dion
SMILES NC1=CC=C2C(=O)NC(=O)C2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Aminophthalimide
Schmelzpunkt 289°C to 291°C
Menge 5 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%