Learn More
4-Aminophthalhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30314981
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314981 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314981 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA627708500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophthalhydrazide
CAS 3682-14-2
Summenformel C8H7N3O2
Menge 500 mg
Synonym 7-Amino-4-hydroxy-1(2H)-phthalazinone, 4-Luminol, 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol, NSC 13567
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
SMILES Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
IUPAC-Name 6-Amino-2,3-Dihydrophthalazin-1,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
Formelmasse 177.0538