Learn More
(4-Aminophenylthio)-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498677
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498677 1 g 1 Gramm
11444260 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19834.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Sie kann mit 2-Phenyl-benzo[d][1,3]Oxazin-4-on reagieren, um 2-(Phenyl-4-(3H)-Chinazolyl)-phenyl-4′-mercaptoessigsäure zu erhalten. Diese Reaktion erfordert Lösungsmittel wie Pyridin und H2O durch Erhitzen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton, Toluol, n-Octanol, Acetonitril, Ethylacetat, Dichlormethan.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-18-7
Summenformel C8H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 183.225
MDL-Nummer MFCD00025360
InChI-Schlüssel CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylthio acetic acid, 2-4-aminophenylthio acetic acid, 4-aminophenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid, 4-aminophenyl thio, p-aminophenylthioacetic acid, p-aminophenylmercaptoacetic acid, acetic acid,2-4-aminophenyl thio, p-aminothiophenoxyacetic acid, acetic acid, p-aminophenyl thio
PubChem CID 66907
IUPAC-Name 2-(4-aminophenyl)sulfanylEssigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1N)SCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Aminophenylthio)acetic acid
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2720454
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,acetone,toluene,n-octanol,acetonitrile,ethyl acetate,dichloromethane.
Formelmasse 183.23
Reinheit (%) 97%