missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianilin), Mikromol™
Beschreibung
4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianilin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline) |
| CAS | 101-80-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H12 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4,4'-Oxybis-benzenamine, Aniline, 4,4'-oxydi- (6CI,8CI), 4,4'-Oxybis[benzenamine], 1-Amino-4-(4-aminophenoxy)benzene, 4,4'-Diaminobiphenyl ether, 4,4'-Diaminobiphenyl oxide, 4,4'-Diaminodiphenyl ether, 4,4'-Diaminodiphenyl oxide, 4,4'-Diaminophenyl ether, 4,4'-Oxybis(aniline), 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Oxydiphenylamine, 4-(4-Aminophenoxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)phenylamine, 4-(4'-Aminophenoxy)benzenamine, 4-Aminophenyl ether, Bis(4-aminophenyl) ether, Bis(p-aminophenyl) ether, DDE, DPE, DPE (amine), Di(4-aminophenyl) ether, NSC 37075, NSC 6089, ODA, Oxybis(4-aminobenzene), Oxydi-p-phenylenediamine, Oxydianiline, p,p'-Diaminodiphenyl ether, p,p'-Oxybis[aniline], p,p'-Oxydianiline, p-Aminophenyl ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-(4-Aminophenoxy)anilin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?