Learn More
4-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30320163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320163 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320163 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA615515250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 80460-73-7
Summenformel C6H8BNO2 . x(HCl)
Menge 250 mg
Synonym B-(4-Aminophenyl)-boronic Acid Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-Name (4-Aminophenyl)borsäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 173.41
Formelmasse 173.0415