Learn More
4-Aminophenylessigsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 104280050
Additional Details : CAS : 1197-55-3 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10018661
  • 20.90 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
1197-55-3
151.17
CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
14533
NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
C8H9NO2
MFCD00007916
4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
2-(4-Aminophenyl)essigsäure
Spezifikation
4-Aminophenylacetic acid
97.5
97.5% min. (HPLC)
H2NC6H4CH2CO2H
MFCD00007916
15, 459
Glasflasche
CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Aminophenyl)essigsäure
14533
Pulver
1% max. (K.F.)
196.0°C to 201.0°C
1197-55-3
100.0
C8H9NO2
Authentic
14, 456
4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
151.17
151.16
98%
Gelb bis Beige
5g
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate