Learn More
4-Aminophenylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10434915
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
101-80-4
C12H12N2O
200.24
MFCD00007863
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
7579
CHEBI:34384
4-(4-Aminophenoxy)anilin
C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
101-80-4
C12H12N2O
200.24
MFCD00007863
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
7579
CHEBI:34384
4-(4-Aminophenoxy)anilin
C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenyl ether
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Siedepunkt 190°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 218°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2NC6H4)2O
Menge 100 g
Beilstein 13, 441
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.