missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminophenol, TRC

Artikelnummer. 17974065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974065 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17974065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6189201G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 123-30-8
Summenformel C6 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Synonym Phenol, p-amino- (8CI), 4-Aminophenol, 1-Amino-4-hydroxybenzene, 4-Amino-1-hydroxybenzene, 4-Hydroxy-1-aminobenzene, 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxybenzenamine, 4-Hydroxyphenylamine, A 0384, Activol, Azol, BASF Ursol P Base, Benzofur P, C.I. 76550, C.I. Oxidation Base 6, Certinal, Citol, Durafur Brown RB, Fouramine P, Fourrine 84, Fourrine P Base, Furro P base, NSC 1545, Nako Brown R, Paranol, Pelagol Grey P Base, Pelagol P Base, Renal AC, Rodinal, Tertral P Base, Unal, Ursol P, Ursol P Base, Zoba Brown P Base, p-Aminophenol, p-Hydroxyaniline, p-Hydroxyphenylamine
IUPAC-Name 4-Aminophenol
SMILES Nc1ccc(O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Aminophenol
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Aminophenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 1 g
Formelmasse 109.0528
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.