Learn More
4-Aminophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420104 1000 g 1000 Gramm
11349429 50 g -
11430104 250 g 250 Gramm
11440104 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11420104 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13581.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.76 CHF
    93.65 CHF / 1000 Gramm
    Sparen 11.11 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminophenol wird als Farbstoff für Textilien, Haare, Pelze und Federn verwendet. Es wird auch als Fotoentwickler verwendet. Es findet Anwendung als chemisches Zwischenprodukt in Pharmazeutika und Farbstoffen. Darüber hinaus fungiert es als Endstufe bei der Vorbereitung von Paracetamol.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Ethylacetat, Aceton, heißem Wasser, Dimethylsulfoxid und Alkalien. Schwer löslich in Toluol, Diethylether, Ethanol, Trifluoressigsäure und Kaltwasser. Unlöslich in Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Chloroformaten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-30-8
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00007869
InChI-Schlüssel PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC-Name 4-Aminophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenol
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Dichte 1.29
Siedepunkt 284°C (decomposition)
Flammpunkt 195°C (383°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Phenol-like
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2512
Beilstein 385836
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,462
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminophenol