Learn More
4-Aminophenazon, TRC
Artikelnummer. 30310271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310271 1 g 1 Gramm
30320320 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30310271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6210001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrin
CAS 83-07-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C11 H13 N3 O
Menge 1 g
Synonym Antipyrine, 4-amino- (8CI), 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)amine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-amino-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolone, 4-AAP, 4-Amino-1,2-dihydro-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-pyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazoline, 4-Amino-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine, 4-Aminophenazone, Aminoantipyrine, Aminoazophene, Ampyrone, Metapirazone, NSC 60242, Solvapyrin A
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)N)c2ccccc2
IUPAC-Name 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Formelmasse 203.1059
Reinheit (%) >95