Learn More
4-Aminonicotinsäure Dihydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341660
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10341660 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10341660 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00123DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminonicotinic acid dihydrochloride
CAS 1138011-19-4
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H8Cl2N2O2
Menge 5 g
Synonym 4-aminonicotinic acid dihydrochloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride, c6h6n2o2.2hcl, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid, chloride, chloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
InChI-Schlüssel ZCKYJHVCJAUVAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O.Cl.Cl
IUPAC-Name 4-Aminopyridin-3-carbonsäure;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 211.042
PubChem CID 45594305
Formelmasse 211.05
Reinheit (%) 97%