Learn More
4-Aminonaphthalen-1-sulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7026051
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
84-86-6
C10H9NO3S
223.25
MFCD00004027
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
naphthionic acid, 4-amino-1-naphthalenesulfonic acid, piria's acid, 1-naphthylamine-4-sulfonic acid, naphthionsaeure, 1,4-naphthionic acid, sulfonaphtin, 1-amino-4-sulfonaphthalene, usaf m-5, 1-aminonaphthalene-4-sulfonic acid
6790
CHEBI:38219
4-aminonaphthalin-1-sulfonsäure
NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
84-86-6
C10H9NO3S
223.25
MFCD00004027
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
naphthionic acid, 4-amino-1-naphthalenesulfonic acid, piria's acid, 1-naphthylamine-4-sulfonic acid, naphthionsaeure, 1,4-naphthionic acid, sulfonaphtin, 1-amino-4-sulfonaphthalene, usaf m-5, 1-aminonaphthalene-4-sulfonic acid
6790
CHEBI:38219
4-aminonaphthalin-1-sulfonsäure
NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Amino-1-Naphthalensulfonsäure hat starke therapeutische Anwendungen. Sein Natriumsalz wurde als ungiftige hämostatische Substanz verwendet. Es ist auch ein Metabolit von Azofarbstoffen.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Dichlormethan. Löslich in wässriger Basis.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 1971299
Merck Index 14,6403
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in dichloromethane. Soluble in aqueous base.
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 98%