Learn More
4-Aminomethylbenzoesäure, Mikromol™
Description
4-Aminomethylbenzoesäure
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminomethylbenzoic Acid |
| CAS | 56-91-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Aminomethylbenzoic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H9 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Tranexamic Acid Imp. D (EP), 4-Aminomethylbenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, alpha-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, alpha-Amino-p-toluic acid, Tranexamic Acid Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-(aminomethyl)benzoesäure |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?