Learn More
4-Aminomethylbenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17962216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17962216 100 mg 100 Milligramm
17943136 25 mg 25 Milligramm
30463862 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962216 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0330.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Aminomethylbenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminomethylbenzoic Acid
CAS 56-91-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Aminomethylbenzoic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H9 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Tranexamic Acid Imp. D (EP), 4-Aminomethylbenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, alpha-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, alpha-Amino-p-toluic acid, Tranexamic Acid Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
SMILES NCc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-(aminomethyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Menge 100 mg
Formelmasse 151.0633 g/mol