Learn More
4(Aminomethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10235054
Marke: Thermo Scientific Acros 382085000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3731-53-1
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
InChI-Schlüssel TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
IUPAC-Name Pyridin-4-ylmethanamin
SMILES C1=CN=CC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminomethyl)pyridine
Schmelzpunkt -8.0°C
Dichte 1.0650g/mL
Siedepunkt 228.0°C to 230.0°C
Flammpunkt 108°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5515
Menge 500 g
Relative Dichte 1.065
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Aminomethyl)pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.