Learn More
4-(Aminomethyl)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441098 250 mg 250 Milligramm
15421098 1 g 1 Gramm
15431098 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54963.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3468-18-6 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
4-(Aminomethyl)indole is used as a reactant for preparation of dopamine receptor antagonists and for preparation of high-affinity ligands to α2δ subunit of voltage-gated calcium channels. It is used as a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Aminomethyl)indol wird als Reaktionsmittel zur Herstellung von Dopaminrezeptor-Antagonisten und zur Herstellung von hochaffinen Liganden zu α2δ Untereinheit von spannungsgesteuerten Calciumkanälen verwendet. Es wird als synthetisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3468-18-6
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD04973297
InChI-Schlüssel FFBWKPKOXRMLNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethylindole, 1h-indol-4-yl methanamine, 1h-indole-4-methanamine, 4-aminomethyl indole, 1h-indol-4-ylmethyl amine, 1-1h-indol-4-yl methanamine, c-1h-indol-4-yl-methylamine, indole-4-methylamine, 4-aminomethyl-indole, 4-aminomethyl-1h-indole
PubChem CID 280302
IUPAC-Name 1H-Indol-4-ylmethanamin
SMILES NCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminomethyl)indole
Schmelzpunkt 130°C to 135°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%