Learn More
4-(Aminomethyl)Benzonitril-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377349
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377349 5 g 5 Gramm
11387349 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27473.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15996-76-6 | C8H9ClN2 | 168.624 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15996-76-6
Summenformel C8H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 168.624
MDL-Nummer MFCD01861472
InChI-Schlüssel QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, 4-cyanobenzylamine hcl, 4-cyanobenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl benzonitrile hcl, 4-aminomethyl-benzonitrile hydrochloride, benzonitrile, 4-aminomethyl-, monohydrochloride, p-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, pubchem2057, acmc-209dkg, 4-aminomethylbenzonitrile hcl
PubChem CID 9942250
IUPAC-Name 4-(aminomethyl)benzonitril;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C#N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt 279°C to 284°C
Menge 5 g
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 97%