Learn More
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054692
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
392331-66-7
C11H22N2O3
230.308
MFCD11579803
XYWCDAFPRBDRER-UHFFFAOYSA-N
23396319
Tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-4-Hydroxypiperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(CN)O
392331-66-7
C11H22N2O3
230.308
MFCD11579803
XYWCDAFPRBDRER-UHFFFAOYSA-N
23396319
Tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-4-Hydroxypiperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(CN)O
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminmethyl-1-boc-4-Hydroxypiperidin kann in Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffen verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 4-aminomethyl-1-boc-4-hydroxypiperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidin-4-ol, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylate, 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 230.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest