Learn More
4-Aminoimidazol-5-Carboxamid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436926
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436926 25 g 25 Gramm
11416926 1 g 1 Gramm
11426926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24012.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-40-2
Summenformel C4H7ClN4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.58
MDL-Nummer MFCD00012704
InChI-Schlüssel MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
IUPAC-Name 4-Amino-1H-imidazol-5-carboxamid;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride
Schmelzpunkt ∼270°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 3701645
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 162.58
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke