Learn More
4-Aminohippursäure, TRC
Artikelnummer. 30318679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318679 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA627970100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminohippuric Acid
CAS 61-78-9
Summenformel C9 H10 N2 O3
Menge 100 g
Synonym Glycine, N-(4-aminobenzoyl)-, Hippuric acid, p-amino- (8CI), N-(4-Aminobenzoyl)glycine, (4-Aminobenzoylamino)acetic acid, (p-Aminobenzoyl)glycine, 2-[(4-Aminobenzoyl)amino]acetic acid, 4-Aminobenzoylglycine, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glycine, NSC 13064, NSC 7550, PAH, PAH (amino acid), p-Aminohippuric acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC-Name 2-[(4-aminobenzoyl)amino]Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
Formelmasse 194.0691