Learn More
4-Aminobutylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458843 100 g 100 Gramm
11468843 500 g 500 Gramm
11478843 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458843 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11016.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
In the production of polymers, food additives, and pharmaceuticals. Acrylic acid and methacrylic acids are well known precursors of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bei der Herstellung von Polymeren, Lebensmittelzusatzstoffen und Pharmazeutika. Acrylsäure und Methacrylsäuren sind bekannte Vorläufer von Polymeren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-12-2
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00008226
InChI-Schlüssel BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC-Name 4-Aminobutansäure
SMILES C(CC(=O)O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobutyric acid
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Strukturformel H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 97%