Learn More
4-Aminobutyraldehyd-Dimethylacetal, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474517
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474517 5 g 5 Gramm
11484517 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21072.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19060-15-2 | C6H16NO2 | 134.20 g/mol
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal acts as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of pineal hormone melatonin by reaction with 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride and acetic anhydride. Further, it is also used in the preparation of ficuseptine, juliprosine, and juliprosopine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobutyraldehyd-Dimethylacetal wirkt als Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Verwendung bei der Herstellung des Zirbeldrüsenhormons Melatonin durch Reaktion mit 4-Methoxyphenylhydrazinhydrochlorid und Essiganhydrid. Darüber hinaus Verwendung bei der Herstellung von Ficuseptin, Juliprosin und Juliprosopin.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19060-15-2
Summenformel C6H16NO2
Molekulargewicht (g/mol) 134.20
MDL-Nummer MFCD00189373
InChI-Schlüssel TYVAXMOICMBSMT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-aminobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutylamine, 4,4-dimethoxy-1-butanamine, 4-aminobutyraldehyde dimethylacetal, acmc-1bqj6, 4-aminobutyraldehyde dimethyl, 1-amino-4,4-dimethoxybutane, cs-waa0041, tyvaxmoicmbsmt-uhfffaoysa, 4-aminobutyraldehydedimethylacetal
PubChem CID 5463803
SMILES COC(CCC[NH3+])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Siedepunkt 85°C (22 mmHg)
Flammpunkt 59°C (138°F)
Strukturformel H2N(CH2)3CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.43
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene.
IUPAC-Name 4,4-Dimethoxybutan-1-aminium
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Aminobutyraldehydedimethyl acetal