Learn More
4-Aminobutyraldehyd-Diethylacetal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 6346-09-4 |
| Summenformel | C8H19NO2 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCCN)OCC |
| IUPAC-Name | 4,4-Diethoxybutan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.25 |
| Formelmasse | 161.1416 |