Learn More
4-Aminobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 17939289
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17939289 1 g 1 Gramm
17997079 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17939289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6017811G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-67-1
Summenformel C12 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
Synonym 4-Biphenylamine (8CI), (1,1'-Biphenyl-4-yl)amine, 4-Amino-1,1'-biphenyl, 4-Aminobiphenyl, 4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, 4-Phenylbenzenamine, NSC 7660, Xenylamine, p-Aminobiphenyl, p-Aminodiphenyl, p-Aminophenyl benzene, p-Biphenylamine, p-Phenylaniline, p-Xenylamine
IUPAC-Name 4-phenylaniline
SMILES Nc1ccc(cc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobiphenyl
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
Formelmasse 169.0891