Learn More
4-Aminobiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461658
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461658 1 g 1 Gramm
15471658 5 g 5 Gramm
15481658 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15461658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55424.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 92-67-1 | C12H11N | 169.227 g/mol
It is used to manufacture azo dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Azofarbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, DMSO und Methanol
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Hitze und Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-67-1
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.227
MDL-Nummer MFCD00007879
InChI-Schlüssel DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobiphenyl, 4-aminodiphenyl, 4-biphenylamine, biphenyl-4-ylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine, biphenyl-4-amine, xenylamine, 4-biphenylylamine, p-phenylaniline, p-aminobiphenyl
PubChem CID 7102
ChEBI CHEBI:1784
IUPAC-Name 4-Phenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobiphenyl
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Siedepunkt 191°C (15 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 386533
Merck Index 14,1235
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane,DMSO and Methanol
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobiphenyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobipheny