Learn More
4-Aminobenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10599603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10599603
Marke: Thermo Scientific Acros 391451000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4403-71-8 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4403-71-8
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00075513
InChI-Schlüssel BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzylamine, 4-aminomethyl aniline, p-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 4-amino, 4-aminomethyl-phenylamine, 4-aminomethyl phenylamine, 4-aminobenzyl amine dihydrochloride, 4-amonobenzylae, p-aminobenzylamin, 4-amino benzylamine
PubChem CID 427814
IUPAC-Name 4-(Aminomethyl)anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.0780g/mL
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2C6H4NH2
Brechungsindex 1.6080 to 1.6100
Menge 100 g
Relative Dichte 1.078
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.