Learn More
4-Aminobenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021692
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
623-04-1
C7H9NO
123.16
MFCD00014782
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
69331
(4-Aminophenyl)methanol
NC1=CC=C(CO)C=C1
623-04-1
C7H9NO
123.16
MFCD00014782
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
69331
(4-Aminophenyl)methanol
NC1=CC=C(CO)C=C1
4-Aminobenzyl alcohol is used in the synthesis of 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino}benzyl ester. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzylalkohol wird bei der Synthese von 4-{N-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexyliden)-3-methylbutylamino}benzylester verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei organischen Synthesen und in pharmazeutischen Produkten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether und Benzol. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Menge 5 g
Beilstein 2078680
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether and benzene. Partially soluble in water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%