Learn More
(4-Aminobenzoyl)hydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10068621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10068621 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10068621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.60 CHF
    24.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 2.95 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5351-17-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Namenshinweis 95%
CAS 5351-17-7
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 224.0°C to 228.0°C
Farbe Beige oder Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H9N3O
Strukturformel H2NC6H4CONHNH2
MDL-Nummer MFCD00007606
Menge 5 g
Beilstein 14, I, 570
Synonym 4-aminobenzhydrazide, amben hydrazide, p-aminobenzhydrazide, 4-aminobenzoic acid hydrazide, aminostimil, 4-aminobenzoylhydrazine, p-aminobenzoic acid hydrazide, p-aminobenzoyl hydrazide, benzoic acid, 4-amino-, hydrazide, p-aminobenzoic hydrazide
InChI-Schlüssel WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)N
IUPAC-Name 4-Aminobenzohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
PubChem CID 21450
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.