Learn More
4-Aminobenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30328162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328162 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA29355525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzophenone
CAS 1137-41-3
Summenformel C13H11NO
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (4-aminophenyl)-phenylmethanone
Molekulargewicht (g/mol) 197.23
Formelmasse 197.0841