Learn More
4-Aminobenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424804 50 g 50 Gramm
11414804 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424804 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13757.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1137-41-3 | C13H11NO | 197.24 g/mol
4-Aminobenzophenone is associated with 4-benzoylpyridine and it is used as a frequency doubler for semiconductor lasers. It is used in the preparation of 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-phenylethylene. It is used as a precursor to prepare 1,2,3-triazoles, pyrimidotriazoles, benzothiazole and pyrimidinone derivatives. It is involved in the formation of coordination complexes with chromium(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzophenon ist mit 4-Benzoylpyridin assoziiert und wird als Frequenzverdoppler für Halbleiterlaser verwendet. Es wird bei der Herstellung von 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-Phenylethylen verwendet. Es wird als Vorstufe zur Herstellung von 1,2,3-Triazolen, Pyrimidotriazolen, Benzothiazol und Pyrimidinon-Derivaten verwendet. Es ist an der Bildung von Koordinationskomplexen mit Chrom(III) beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in kaltem Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1137-41-3
Summenformel C13H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 197.24
MDL-Nummer MFCD00007895
InChI-Schlüssel RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzophenone, 4-aminophenyl phenyl methanone, 4-benzoylaniline, p-aminobenzophenone, methanone, 4-aminophenyl phenyl, benzophenone, 4-amino, p-benzoylaniline, usaf a-233, 4-aminophenyl-phenylmethanone, 4-aminophenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 14346
IUPAC-Name (4-Aminophenyl)-Phenylmethanon
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzophenone
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Siedepunkt 245°C to 247°C (22 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 389292
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water,alcohol and ether.
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzophenone