Learn More
4-Aminobenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414804 10 g 10 Gramm
11424804 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414804 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13757.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1137-41-3 | C13H11NO | 197.24 g/mol
4-Aminobenzophenone is associated with 4-benzoylpyridine and it is used as a frequency doubler for semiconductor lasers. It is used in the preparation of 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-phenylethylene. It is used as a precursor to prepare 1,2,3-triazoles, pyrimidotriazoles, benzothiazole and pyrimidinone derivatives. It is involved in the formation of coordination complexes with chromium(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzophenon ist mit 4-Benzoylpyridin assoziiert und wird als Frequenzverdoppler für Halbleiterlaser verwendet. Es wird bei der Herstellung von 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-Phenylethylen verwendet. Es wird als Vorstufe zur Herstellung von 1,2,3-Triazolen, Pyrimidotriazolen, Benzothiazol und Pyrimidinon-Derivaten verwendet. Es ist an der Bildung von Koordinationskomplexen mit Chrom(III) beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in kaltem Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1137-41-3
Summenformel C13H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 197.24
MDL-Nummer MFCD00007895
InChI-Schlüssel RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzophenone, 4-aminophenyl phenyl methanone, 4-benzoylaniline, p-aminobenzophenone, methanone, 4-aminophenyl phenyl, benzophenone, 4-amino, p-benzoylaniline, usaf a-233, 4-aminophenyl-phenylmethanone, 4-aminophenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 14346
IUPAC-Name (4-Aminophenyl)-Phenylmethanon
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzophenone
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Siedepunkt 245°C to 247°C (22 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 389292
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water,alcohol and ether.
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) 98%