Learn More
4-Aminobenzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminobenzonitrile |
| CAS | 873-74-5 |
| Summenformel | C7 H6 N2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Benzonitrile, 4-amino-, Benzonitrile, p-amino- (6CI,8CI), 4-Aminobenzonitrile, 1-Amino-4-cyanobenzene, 4-Aminobenzenenitrile, 4-Aminophenylnitrile, 4-Cyanoaniline, 4-Cyanobenzenamine, 4-Cyanobenzeneamine, 4-Cyanophenylamine, NSC 7625, p-Aminobenzonitrile, p-Cyanoaniline, p-Cyanophenylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-Name | 4-Aminobenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.14 |
| Formelmasse | 118.0531 |