Learn More
4-Aminobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494864
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494864 50 g 50 Gramm
11484864 10 g 10 Gramm
11404874 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494864 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13794.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 873-74-5 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
4-Aminobenzonitrile is used as an amino substituted benzonitrile with hypotensive activity and as a radioprotective agent. It is also used as a derivatization reagent in the capillary zone electrophoretic analysis of aldoses, ketoses and uronic acid. Further, it is used in the preparation of methacrylic monomers containing pendant azobenzene structures and polythiophenes containing an azobenzene moiety in the side-chain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzonitril wird als aminosubstituiertes Benzonitril mit hypotoner Aktivität und als Strahlenschutzmittel verwendet. Es wird auch als Derivatisierungsreagenz in der Kapillarelektrophorese von Aldosen, Ketosen und Harnsäure eingesetzt. Darüber hinaus wird es in der Herstellung von Methacrylmonomeren verwendet, die anhängende Azobenzen-Strukturen und Polythiophene enthalten, die ihrerseits einen Azobenzen-Anteil in der Seitenkette enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat, Dichlormethan und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-74-5
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.139
MDL-Nummer MFCD00007821
InChI-Schlüssel YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
IUPAC-Name 4-Aminobenzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzonitrile
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 774507
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate,dichloromethane and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%