Learn More
4-Aminobenzonitril, 98%
Artikelnummer. 10337680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10337680 50 g Glasflasche 50 Gramm
10206220 10 g Glasflasche 10 Gramm
10023423 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164470500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS : 873-74-5 | C₇H₆N₂| 118,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-74-5
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00007821
InChI-Schlüssel YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
IUPAC-Name 4-Aminobenzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C to 87.0°C
Farbe Beige bis orange-gelb oder weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CN
Menge 50 g
Beilstein 14, 425
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Pulverbrocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke