Learn More
4-Aminobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735285
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
873-74-5
C7H6N2
118.14
MFCD00007821
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
13396
4-Aminobenzonitril
C1=CC(=CC=C1C#N)N
873-74-5
C7H6N2
118.14
MFCD00007821
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
13396
4-Aminobenzonitril
C1=CC(=CC=C1C#N)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C to 87.0°C
Farbe Beige bis orange-gelb oder weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CN
Menge 10 g
Beilstein 14, 425
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Pulverbrocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.