Learn More
4-Aminobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30004673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004673 100 g 100 Gramm
17998694 1 g 1 Gramm
17997844 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA591500100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-13-0
Summenformel C7 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Synonym Benzoic acid, p-amino- (7CI,8CI), 4-Aminobenzoic acid, 4-Aminobenzenecarboxylic acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzenecarboxylic acid, p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, para-Aminobenzoates
IUPAC-Name 4-Aminobenzoesäure
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Formelmasse 137.0477