Learn More
4-Aminobenzoesäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010030 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10010030 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10010030 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/2840/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 150-13-0
Schmelzpunkt 186°C
Farbe Gelb
pH 3.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C7H7NO2
MDL-Nummer 7894
Menge 100 g
Formelmasse 137.14g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzoic acid
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.