missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Aminobenzolsulfonsäure (Sulfanilsäure), Mikromol™
Beschreibung
4-Aminobenzolsulfonsäure (Sulfanilsäure)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfanilic Acid |
| CAS | 121-57-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfanilic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H7 N O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Mesalazine Imp. O (EP), Sulfadiazine Imp. B (EP), Sulfadimidine Imp. F (EP), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Sulfanilic Acid, 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfanilic acid, Mesalazine Impurity O, Sulfadiazine Impurity B, Sulfadimethoxine Impurity D, Sulfadimethoxine Sodium Impurity D, Sulfadimidine Impurity F, Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Aminobenzolsulfonsäure |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?