missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminobenzolboronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7034021
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
214360-73-3
C12H18BNO2
219.09
MFCD02093721
ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
4-aminophenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-aminophenylboronic acid pinacolate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pinacol cyclic ester, 2-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-aminophenylboronicacidpinacolester, 4-aminobenzeneboronic acid pinacol ester
2734620
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
214360-73-3
C12H18BNO2
219.09
MFCD02093721
ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
4-aminophenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-aminophenylboronic acid pinacolate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pinacol cyclic ester, 2-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-aminophenylboronicacidpinacolester, 4-aminobenzeneboronic acid pinacol ester
2734620
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C=C1

4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester is a reagent used for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Mercury(II) detection by fluorometry with new fluorogenic indicators based on through-bond energy transfer from pentaquinone to rhodamine, Rhodium-catalyzed amination reactions and Palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling to synthesize potential antitubercular and antimicrobial compounds. It is also used as a reagent in preparation of Hexaphenylbenzene derivatives as a potential bioprobe and multichannel keypad system, Pyromellitic diimide-based polymer as matrix for solution-processable n-channel field-effect transistors, alternating copolymers of oligoarylenes and naphthalene bisimides as low band gap semiconductors with electrochemical and spectroelectrochemical behavior and γ-secretase modulators in the treatment of Amyloid β formation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Aminbenzenboronsäure-Pinacolester ist ein Reagenz, das für Suzuki-Miyaura Kreuzkopplungsreaktionen, den Quecksilber(II)-Nachweis durch Fluorometrie mit neuen fluorogenen Indikatoren, die auf der Übertragung von Durchbindungsenergie von Pentaquinon auf Rhodamin basieren, Rhodium-katalysierte Aminierungsreaktionen und Palladium-katalysierte Suzuki-Kreuzkopplung verwendet wird, um potenzielle antituberkuläre und antimikrobielle Verbindungen zu synthetisieren. Es wird auch als Reagenz bei der Herstellung von Hexaphenylbenzol-Derivaten als potentielles Biosonden - und Mehrkanal-Keypadsystem, pyromelitischem Diimid-Polymer als Matrix für lösungsverarbeitbare n-Kanal-Feldeffekttransistoren, alternierende Copolymere von Oligoarylenen und Naphthalen-Bisimiden als niedrigbandige Halbleiter-Lücke mit elektrochemischem und spektrochemischem Verhalten und γ-Secretase-Modulatoren bei der Behandlung von Amyloidβ-Bildung eingesetzt.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'