Learn More
4-Aminobenzolboronsäure-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377359
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377359 100 mg -
11387359 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27479.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 80460-73-7 | C6H9BClNO2 | 173.403 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80460-73-7
Summenformel C6H9BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.403
MDL-Nummer MFCD03001333
InChI-Schlüssel QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylboronic acid hydrochloride, 4-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid hcl, 4-boronoaniline hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid, hcl, boronic acid, 4-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1747, 4-aminophenylboronicacidhydrochloride, ksc494e4p
PubChem CID 2734614
IUPAC-Name (4-Aminophenyl)borsäure;hydrochlorid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)N)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 125°C to 132°C
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 173.41
Reinheit (%) 97%