Learn More
4-Aminobenzimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10516451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10516451
Marke: Thermo Scientific Acros 351641000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2835-68-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2835-68-9
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00007999
InChI-Schlüssel QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
PubChem CID 76079
IUPAC-Name 4-Aminobenzamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzamide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 181.0°C to 185.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CONH2
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.,soluble in ethanol
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzamide
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.