Learn More
4-Aminoantipyrin, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493141 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493141 100 g
11483141 10 g
11403151 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493141 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215034380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
4-Aminoantipyrin, gelbes Pulver
  • Reagenz zur Bestimmung von chlorierten Phenolen, Phenylglycosidase und Glucose in Gegenwart von Phenol und Peroxidase.
Chemische Identifikatoren
CAS 83-07-8
Summenformel C11H13N3O
MDL-Nummer MFCD00003145
InChI-Schlüssel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-Name 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrine
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 100 g
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
Molekulargewicht (g/mol) 203.245
Formelmasse 203.25
Physikalische Form Pulver